Merck
09768
Sigma-Aldrich
Fmoc-4-(phosphonomethyl)-Phe-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
Fmoc-L-4-磷酸基苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H24NO7P
分子量:
481.43
Beilstein:
8294552
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(CP(O)(O)=O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H24NO7P/c27-24(28)23(13-16-9-11-17(12-10-16)15-34(30,31)32)26-25(29)33-14-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,26,29)(H,27,28)(H2,30,31,32)/t23-/m0/s1
InChI 密鑰
OBRYXGOVBZKHLL-QHCPKHFHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)