Merck
09663
Sigma-Aldrich
3-羟甲基苯甲腈
≥98.0% (GC)
别名:
3-氰基苄醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$431.00
$431.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$431.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO
CAS号:
分子量:
133.15
Beilstein:
3235555
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$431.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
官能团
hydroxyl
nitrile
SMILES字符串
OCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,10H,6H2
InChI key
PCOFIIVWHXIDGT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
228.2 °F - closed cup
闪点(°C)
109 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)