Merck
09506
Sigma-Aldrich
4-氟-β-硝基苯乙烯
≥98.5% (sum of isomers, GC)
别名:
1-(4-氟苯基)-2-硝基乙烯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$247.00
$247.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$247.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6FNO2
CAS号:
分子量:
167.14
Beilstein:
2208372
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$247.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.5% (sum of isomers, GC)
mp
99-102 °C
官能团
amine
fluoro
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI key
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)