蒸汽密度
3.63 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
~10 mmHg ( 152 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (NT)
形狀
crystalline
雜質
insoluble matter, passes filter test
pH值
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
有用的pH值範圍
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
bp
151 °C/10 mmHg (lit.)
mp
100-110 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
carbonate (CO32-): ≤1000 mg/kg
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES 字串
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI 密鑰
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C