Merck
07675
Sigma-Aldrich
4′-氨基二苯并-18-冠醚-6
≥98.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$160.00
$160.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$160.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H25NO6
分子量:
375.42
Beilstein:
8865948
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$160.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
mp
159-163 °C
官能团
ether
SMILES字符串
Nc1ccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCOCCOc2c1
InChI
1S/C20H25NO6/c21-16-5-6-19-20(15-16)27-14-10-23-8-12-25-18-4-2-1-3-17(18)24-11-7-22-9-13-26-19/h1-6,15H,7-14,21H2
InChI key
FFYZYAKXQMHVQE-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)