Merck
06980
Sigma-Aldrich
3-氨基苯甲酸 盐酸盐
≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
173.60
Beilstein:
3695285
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
powder or crystals
顏色
white to faint brown
mp
260-280 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
PTTMMENRLMBXGK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)