Merck
05983
Sigma-Aldrich
O-烯丙基羟胺 盐酸盐
≥98.0% (AT)
别名:
O-(2-丙烯基)羟胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2ONH2 · HCl
CAS号:
分子量:
109.55
Beilstein:
3552394
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品05983,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥98.0% (AT)
mp
~170 °C (dec.)
SMILES字符串
Cl.NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h2H,1,3-4H2;1H
InChI key
XIQUJVRFXPBMHS-UHFFFAOYSA-N
其他说明
有效的中间体;例如用于 O-烯丙基肟的环化生成吡啶[1][2][3]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J. Koyama et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 2601-2601 (1983)
H. Irie et al.
Heterocycles, 12, 771-771 (1979)
T. Kusumi et al.
Synthesis, 221-221 (1979)