Merck
05571501
丁香油
secondary reference standard
别名:
丁香油, 子香油
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
保质期
limited shelflife, expiry date on the label
制造商/商品名称
HWI
折射率
n20/D 1.532 (lit.)
沸点
251 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
药用的精油。免疫调节剂和抗炎药。
其他说明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Eugenol (quantitative)
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
239.0 °F - closed cup
闪点(°C)
115 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1