Merck
05334
Sigma-Aldrich
7-氨基吲哚
≥95.0% (HPLC)
别名:
(Indol-7-yl)amine, 7-Indolylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2
CAS号:
分子量:
132.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
mp
96-100 °C
SMILES字符串
Nc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H,9H2
InChI key
WTFWZOSMUGZKNZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant for preparation of:
  • Fluorescent anion receptors and sensors
  • Sulfate receptors
  • Protein Kinase C θ (PKCθ) inhibitors
  • Factor Xa Inhibitors
  • Aurora kinase inhibitor
  • Antagonist of Mineralocorticoid Receptor
  • Potent histone deacetylase (HDAC) inhibitors
  • TRPV1 antagonists
  • Derivatives of N-(7-indolyl)benzenesulfonamide as cell cycle inhibitors
注意
储存期间可变为棕色
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)