Merck
04542
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3,4-二甲氧基-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
(S)-3-(Boc-氨基)-3-(3,4-甲氧苯基)丙酸, Boc-3,4-二甲氧基-D-β-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$512.00
$512.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$512.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H23NO6
分子量:
325.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$512.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
颜色
white
mp
142-146 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COc1ccc(cc1OC)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-11(9-14(18)19)10-6-7-12(21-4)13(8-10)22-5/h6-8,11H,9H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
NOEVPXYRCVCOIV-NSHDSACASA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)