Merck
04077
Sigma-Aldrich
5-溴间苯二甲酸二甲酯
≥98.0% (GC)
别名:
5-溴异肽酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9BrO4
CAS号:
分子量:
273.08
Beilstein:
2375428
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
mp
85-89 °C
官能团
bromo
ester
SMILES字符串
COC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9BrO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)