等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore™
SMILES 字串
CCCCCCCC[Sn](F)(CCCCCCCC)C[Sn](F)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/4C8H17.CH2.2FH.2Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;;;;;/h4*1,3-8H2,2H3;1H2;2*1H;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
KNHZPNMTFJBTPD-UHFFFAOYSA-L
一般說明
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
應用
Selected application examples
其他說明
用于氟化物测定的选择性离子载体
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Inorganic Chemistry, 2283-2283 (2004)
Analytica Chimica Acta, 467, 197-197 (2002)