Merck
01191
Sigma-Aldrich
N-乙酰基高哌嗪
≥97.0% (GC)
别名:
1-乙酰基-1H-1,4-二氮杂庚烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14N2O
CAS号:
分子量:
142.20
Beilstein:
606764
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.510
密度
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-7(10)9-5-2-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
TWJPZMYNUBAUGA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)