Merck
00998
Supelco
表奎尼丁
analytical standard
别名:
(9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol, 9-epi-Quinidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H24N2O2
CAS号:
分子量:
324.42
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
food and beverages
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
InChI key
LOUPRKONTZGTKE-AFHBHXEDSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)