Merck
00793
Sigma-Aldrich
甲酸镁 二水合物
BioXtra, ≥98.0% (RT)
别名:
甲酸 镁盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$85.70
500 G
$280.00
$85.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$85.70
500 G
$280.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H2MgO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
150.37
Beilstein:
3725251
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$85.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
for analytical purposes
质量水平
产品线
BioXtra
方案
≥98.0% (RT)
表单
powder or crystals
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
[Mg++].[O-]C=O.[O-]C=O
InChI
1S/2CH2O2.Mg/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
InChI key
GMDNUWQNDQDBNQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
无水甲酸镁或甲酸镁盐已被用于开发一种多残留方法,用于检测水果和蔬菜的农药残留,以及同时检测谷物和种子中的托烷生物碱和配糖生物碱。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Z Jandrić et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 28(9), 1205-1219 (2011-08-16)
A new, rapid and sensitive multiresidue method is reported for the simultaneous determination of tropane alkaloids (tropine, atropine, scopolamine, homatropine, anisodamine) and glycoalkaloids (α-solanine, α-chaconine) in grains and seeds (wheat, rye, maize, soybean, linseed). Dispersive solid phase extraction (DSPE) was