Merck
00542
Supelco
麦芽四糖
analytical standard
别名:
Amylotetraose
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$92.20
$92.20
预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$92.20
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H42O21
CAS号:
分子量:
666.58
Beilstein:
78870
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.24
$92.20
预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
LUEWUZLMQUOBSB-ZLBHSGTGSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)