Merck
00496
Sigma-Aldrich
顺-4-庚烯-1-醇
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$74.40
$74.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$74.40
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O
CAS号:
分子量:
114.19
Beilstein:
1840300
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
eCl@ss:
39020352
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$74.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥95.0%
折射率
n20/D 1.445
沸点
78 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CC\C=C/CCCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3-
InChI key
CUKAXHVLXKIPKF-ARJAWSKDSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)