Merck
00398
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-3-吖丁啶羧酸
≥98.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H17NO4
分子量:
323.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
顏色
white
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C1CN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-18(22)12-9-20(10-12)19(23)24-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17H,9-11H2,(H,21,22)
InChI 密鑰
QDEJCUHGSHSYQH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)