Merck
732265
Sigma-Aldrich
1-叔丁氧羰基-3-(氨基甲基)氮杂环丁烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$221.00
$221.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$221.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18N2O2
分子量:
186.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$221.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
质量水平
折射率
n/D 1.4691
密度
1.0234 g/mL at 25 °C
官能团
amine
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CN)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
InChI key
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)