产品线
BioUltra
质量水平
方案
≥99.5% (T)
表单
powder or crystals
技术
electrophoresis: suitable
杂质
insoluble matter, passes filter test
灼烧残渣 (900 °C)
≤0.05%
缺失
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH值(酸碱度)
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
有效pH范围
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.008
λ: 280 nm Amax: 0.005
SMILES字符串
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3