主要文件
40-0202
Sigma-Aldrich
磷酸钾钠缓冲液 溶液
pH 6.4, 1/15 M
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
价格与库存信息目前不能提供
表单
liquid
存货情况
available only in Japan
浓度
1/15 M
pH值(酸碱度)
6.4
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
适用性
for biological purposes
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)