等級
CP
形狀
powder
反應適用性
reagent type: oxidant
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
InChI 密鑰
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges