Merck
28-1450
Sigma-Aldrich
硫酸银
SAJ first grade, ≥99.0%
别名:
硫酸二银(I)盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag2SO4
CAS号:
分子量:
311.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
SAJ first grade
化驗
≥99.0%
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
mp
652 °C (lit.)
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3