主要文件
24-5310
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic hydrate
SAJ first grade, ≥97.0% dry basis
别名:
Tripotassium phosphate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K3PO4
分子量:
212.27 (anhydrous basis)
UNSPSC代码:
12352302
等级
SAJ first grade
方案
≥97.0% dry basis
表单
powder
存货情况
available only in Japan
pH值(酸碱度)
12 (20 °C, 10 g/L)
储存温度
15-25°C
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)