Merck
03-0070
Sigma-Aldrich
5,5-二乙基巴比土酸钠盐
SAJ special grade, ≥98.0%
别名:
5,5-二乙基巴比土酸 钠盐, 佛罗拿 钠盐, 巴比妥, 巴比妥钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11N2NaO3
CAS号:
分子量:
206.17
Beilstein:
3921202
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
SAJ special grade
化驗
≥98.0%
藥物控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
镇静/催眠
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves