Merck
GDH-RO
Roche
甘油-3-磷酸脱氢酶
from rabbit muscle
别名:
GDH, 甘油-3-磷酸脱氢酶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$230.00
$230.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 ML
$230.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
$230.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
rabbit muscle
质量水平
表单
suspension
比活
170 U/mg (Approximately 170 U/mg at +25°C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
~170 units/mg protein (At 25 °C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
包装
pkg of 1 mL (10127752001 [10 mg])
pkg of 10 mL (10127779001 [100 mg])
制造商/商品名称
Roche
最佳pH
8.0-8.5
储存温度
2-8°C
一般描述
甘油-3-磷酸脱氢酶是一种 NADH 依赖性胞浆酶。可作为催化酶。在渗透胁迫下活性较高。[1]
特异性
热灭活: GDH 在 65°C 以上温度下迅速灭活。
质量
污染物: 各存在 <0.001% 醛缩酶和 GAP-DH,各存在 <0.01%LDH 和 TIM
单位定义
单位换算:一个单位 (+ 25°C) = 2 个单位 (+ 37°C)。生化信息,87
制备说明
活化剂: EDTA
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J Albertyn et al.
Molecular and cellular biology, 14(6), 4135-4144 (1994-06-01)
The yeast Saccharomyces cerevisiae responds to osmotic stress, i.e., an increase in osmolarity of the growth medium, by enhanced production and intracellular accumulation of glycerol as a compatible solute. We have cloned a gene encoding the key enzyme of glycerol