Merck
FPCR-RO
Roche
FastStart PCR启动酶
sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001), sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
用途
sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
sufficient for ≤100 reactions (04710436001)
sufficient for ≤400 reactions (04710444001)
品質等級
包裝
pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001)
pkg of 8 × 1.25 mL (04710444001)
pkg of 10 × 5 mL (04710452001)
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
儲存溫度
−20°C
一般說明
FastStart PCR预混液,一种双倍浓缩的即用型热启动混合液,让热启动聚合酶链式反应(PCR)可以轻松进行。预混液含有FastStart Taq DNA聚合酶、罗氏PCR级优质核苷酸,以及在热循环仪上进行PCR和2步法逆转录酶(RT)-PCR的其他所有必需试剂。
FastStart PCR预混液适用于修饰核苷酸,如地高辛(DIG)-dUTP。通过将终浓度为10 μM的修饰核苷酸添加到反应终体积中,可实现DIG-dUTP标记。
将预混液与罗氏Transcriptor第一链cDNA合成试剂盒结合,可获得优异的两步法RT-PCR结果。
應用
FastStart PCR预混液已用于通过聚合酶链式反应(PCR)法分析微孢子虫DNA、PCR法验证基因组DNA、、PCR法扩增RNA。
FastStartPCR预混液是将多个单样试剂混而为一的便捷替代品,几乎适用于所有热启动PCR应用。它可用于扩增长达2kb的基因组DNA和cDNA或更长的质粒DNA目标片段,兼具高特异性、灵敏度和产量。在设置PCR过程中,酶在+15至+25°C范围无活性,然后在初始变性期间的+ 95°C条件下活化。它可用于:
  • 热启动 PCR 达 2kb
  • 热启动 RT-PCR 达 2 kb
  • 高通量 PCR
  • 直接菌落 PCR
特點和優勢
FastStart Master已修饰重组FastStart Taq DNA聚合酶,在低于+ 75°C的温度下无活性。该试剂盒还包含优化的PCR缓冲液和富含 GC 的溶液,用于处理各种模板。
  • 更高的特异性、灵敏度和产量:
热启动 PCR 使 PCR 设置更容易。
  • 使用机器人设置。
使用该 enyzme 混合物,在 + 15℃ 至 + 25℃ 下可稳定 24 小时。
  • 缩短设置时间。
将主混合物储存在 + 2 至 + 8°C 条件下,可立即使用长达一个月。
目录
含 FastStart Taq DNA 聚合酶、反应缓冲液和核苷酸 (dATP、dCTP、dGTP、dTTP) 的 2 倍浓缩预混液。
包裝
1 个试剂盒中包含:FastStart Taq DNA 聚合酶、反应缓冲液和核苷酸 (dATP、dCTP、dGTP、dTTP) 的 2 倍浓缩预混液。
單位定義
体积活度:> = 80 U/mL
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
购买者须知:有限许可<br />本产品的使用受到美国专利号6,127,155及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 罗氏专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。</ br>购买者须知:有限许可<br />本产品的使用受到美国专利号5,677,152、5,773,258及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。 如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 罗氏专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 关于从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。
FastStart is a trademark of Roche
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
F Kyle Satterstrom et al.
Methods in enzymology, 543, 141-163 (2014-06-14)
Sirtuin 3 (SIRT3) is a major regulator of oncometabolism. Indeed, the activity of SIRT3 significantly affects the response to oxidative stress, glycolytic proficiency, and tumorigenic potential of malignant cells. Thus, a system to accurately measure the transcriptional activity of the
First Identification of Nosema Ceranae (Microsporidia) Infecting Apis Mellifera in Venezuela
<BIG>Porrini LP, et al.</BIG>
Journal of Apicultural Science, 61 (2017)
Randy F Stout et al.
PloS one, 8(11), e81771-e81771 (2013-12-07)
Transgene technology is one of the most heavily relied upon tools in modern biological research. Expression of an exogenous gene within cells, for research and therapeutic applications, nearly always includes promoters and other regulatory sequences. We found that repeats of
N Arbulo et al.
Journal of invertebrate pathology, 130, 165-168 (2015-08-08)
Nosema ceranae is one of the most prevalent pathogens in Apis mellifera and has recently been found in multiple host species including several species of bumblebees. Prevalence and infection intensity of N. ceranae was determined in two species of native
Laura Jara et al.
Journal of invertebrate pathology, 110(1), 8-13 (2012-02-14)
The recent decline in honey bee colonies observed in both European countries and worldwide is of great interest and concern, although the underlying causes remain poorly understood. In recent years, growing evidence has implicated parasites and pathogens in this decline
商品
PCR troubleshooting protocols require exploring all potential error sources to ensure reliable results, addressing each problem independently.
热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
相关内容
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
使用KOD One™ PCR预混液最大限度加快高保真聚合酶延伸速率以实现超高速PCR反应,自信高效地扩增样品。