Merck
跳至
CDP-RO
Roche
CDP-Star®
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
别名:
CDP-Star® 化学发光底物, 即用型,cdp-star, 2-氯-5-(4-甲氧基螺[1,2-二氧杂环丁烷-3,2′-(5-氯三环[3.3.1.13.7]癸烷])-4-基] -1-苯基磷酸二钠
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
您/SKU是否有货价格
1 mL
请联系客服了解存货情况
$617.00
2 x 1 mL
请联系客服了解存货情况
$1,140.00
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C18H19Cl2O7Na2P
化学文摘社编号:
分子量:
495.20
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
$617.00
请联系客服了解存货情况
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
assay
>98%
form
solution
packaging
bottle of 1 mL (11685627001[25 mM]), bottle of 2 × 1 mL (11759051001[25 mM])
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
InChI key
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
General description
内容
25 mM 溶液 (12.38 mg/mL),100x 浓度
Application
用于膜印迹上标记核酸探针的非放射性检测:
  • DNA 印迹法
  • RNA 印迹法
  • 斑点杂交法
  • 菌落和噬菌斑杂交
  • 凝胶迁移分析
Features and Benefits
CDP-Star 是一种碱性磷酸酶的化学发光底物,能够通过产生极快的可见光,实现对生物分子的快速、超灵敏检测。光发射记录在 X 射线胶片或发光成像仪系统上。
  • 使用快速、超灵敏的底物节省时间。
  • 易于剥离和重新探测膜。
  • 每个实验进行长达 2 天的多次暴露。
  • 通过过滤重复使用底物,并储存在叠氮化钠中。
Preparation Note
储存条件(工作液):洗涤缓冲液:15~25℃,稳定
马来酸缓冲液:15~25℃,稳定
检测缓冲液:15~25℃,稳定
封闭液:新鲜制备
抗体溶液: 2~8℃
Analysis Note
纯度 :HPLC 法纯化。
Other Notes
  • 首次暴露于 X 光片应为 5-15 分钟。检查胶片,然后根据初始结果确定其他曝光时间。
  • 无需预孵育步骤。
  • 快速应用底物,以避免底物滴下和膜干燥产生灰色阴影(导致不均匀、高背景)。
  • 请勿使用保鲜膜覆盖污渍;使用杂交袋、醋酸盐薄片保护剂或两片透明薄膜。
  • 暴露时间短于 CSPD。
  • 不得使用硝酸纤维素膜。
  • 重复暴露可在加入底物后 2 天内进行。
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
Legal Information
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
存储类别
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)