Merck
BCIPP-RO
Roche
BCIP
99% (HPLC), powder, solubility: in DMF, soluble
别名:
5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸 甲苯胺盐, BCIP® 甲苯胺盐, X-磷酸盐 甲苯胺盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$193.00
1 G
$754.00
$193.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
250 MG
$193.00
1 G
$754.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
CAS号:
分子量:
433.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
$193.00
请联系客服了解存货情况
描述
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate, 4-toluidine salt
质量水平
方案
99% (HPLC)
表单
powder
分子量
Mr 326.44 (BCIP)
Mr 433.6 (BCIP toluidine salt)
包装
pkg of 1 g (11585002001)
pkg of 250 mg (10760994001)
制造商/商品名称
Roche
溶解性
DMF: soluble
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
BCIP可用作碱性磷酸酶的底物。反应产物呈蓝色,不溶于水。所获得的蓝色可在视觉上进行检测。
应用
用于碱性磷酸酶标记分子的比色检测。
用于碱性磷酸酶标记分子的比色检测,可使用5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸酯(BCIP)和硝基蓝四唑(NBT)。BCIP/NBT底物系统具有多种功能并用于多种应用,包括Northern Southern和Western blotting、原位杂交和免疫组化。
BCIP以两种盐形式提供:可溶于水的二钠盐和可溶于二甲基甲酰胺的对甲苯胺形式。这些盐形式可用于制备与NBT及反应缓冲液组合的储存溶液,并形成碱性磷酸酶的底物溶液。当与碱性磷酸酶一起孵育时,该底物系统可产生不溶的NBT二甲嗪产物,具有容易被观察到的紫色。为了方便起见,BCIP和NBT的混合物是以一种易溶解的片剂形式或作为即用型液体而提供的。
质量
性能测试: 与AP孵育
底物
碱性磷酸酶的组织化学底物。
分析说明
吸收: 可见光中的最大吸收仍未确定。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律信息
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
136.4 °F
闪点(°C)
58 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
David G Simmons et al.
Developmental biology, 304(2), 567-578 (2007-02-10)
Trophoblast giant cells (TGCs) are the first terminally differentiated subtype to form in the trophoblast cell lineage in rodents. In addition to mediating implantation, they are the main endocrine cells of the placenta, producing several hormones which regulate the maternal