一般描述
随着化学发光定量技术的发展,化学发光底物也必须不断更新。例如,传统增强鲁米诺底物的光发射在 30 min 内大幅下降。相比之下,Lumi-LightPLUS 底物的化学发光信号持续超过 9 个小时,由于只需要几分钟的曝光,因此可以进行多次曝光。此外,延长暴露的能力允许检测稀有蛋白,或更高稀释度的抗原或抗体。Lumi-LightPLUS基板的发光波长为425nm。
Lumi-Light 底物和 Lumi-Light PLUS 底物的比较
Lumi-Light 底物 Lumi-LightPLUS 底物
灵敏度 10-50 pg 抗原 1-5 pg 抗原
一抗稀释液 稀释倍数比比色法高 10 倍 与比色检测相比,稀释高达 100 倍
信号稳定性 >3 小时(孵育 30 min 增强信号) >9 小时(孵育 30 min 增强信号)
试验次数 :试剂足以检测 10 个印迹,每个印迹的大小为 10 cm x 10 cm。
灵敏度: 根据一抗的亲和力,在研究中可检测 1-5 pg 抗原。
储存/稳定性: Lumi-LightPLUS 底物成分在 + 2 至 + 8°C 下稳定,直至标签上打印的失效日期。成分应在 + 15℃ 至 + 25℃ 下运输。
Lumi-Light 底物和 Lumi-Light PLUS 底物的比较
Lumi-Light 底物 Lumi-LightPLUS 底物
灵敏度 10-50 pg 抗原 1-5 pg 抗原
一抗稀释液 稀释倍数比比色法高 10 倍 与比色检测相比,稀释高达 100 倍
信号稳定性 >3 小时(孵育 30 min 增强信号) >9 小时(孵育 30 min 增强信号)
试验次数 :试剂足以检测 10 个印迹,每个印迹的大小为 10 cm x 10 cm。
灵敏度: 根据一抗的亲和力,在研究中可检测 1-5 pg 抗原。
储存/稳定性: Lumi-LightPLUS 底物成分在 + 2 至 + 8°C 下稳定,直至标签上打印的失效日期。成分应在 + 15℃ 至 + 25℃ 下运输。
应用
Lumi-Light PLUS Western 免疫印迹底物用于采用辣根过氧化物酶结合二抗对膜上印迹的抗原进行化学发光检测。并且可以非常灵敏地检测 PVDF Western 印迹膜或硝酸纤维素膜上印迹的任何抗原。
Lumi-LightPLUS Western 免疫印迹底物适用于高灵敏度的 Western 免疫印迹,尤其是需要定量时。化学发光信号持续超过 9 小时,允许多次曝光。
Lumi-LightPLUS Western 免疫印迹底物适用于高灵敏度的 Western 免疫印迹,尤其是需要定量时。化学发光信号持续超过 9 小时,允许多次曝光。
特点和优势
- 检测罕见蛋白。检测 1-5 pg 范围内的抗原。
- 多次曝光 。加入底物后信号可稳定 9 小时以上。
- 保存样品材料。Lumi-LightPLUS底物检测到少于 5pg 的抗原量。
- 节约宝贵资源。与比色检测系统相比,稀释一抗 10 至 100 倍。
- 容易准备的好处。简单地按 1:1 的比例混合两个 Lumi-Light 成分。
包装
1 个试剂盒包含 2 种组分
质量
使用小鼠或兔一抗检测每个批次的功能。
制备说明
稳定剂: 蛋白稳定剂
工作浓度: 结合物的工作浓度取决于应用和底物。
以下浓度应作为指导:
工作液: 其他试剂和溶液的制备
包装说明书中的表格描述了工作液的制备。体积设计用于 10 x 10 cm 的滤膜。如果使用较大的滤膜,则必须放大体积。对于可重现结果,使用前将所有溶液调节至室温。
注意: 不要使用叠氮化物来稳定抑制微生物生长的溶液,因为叠氮化物会不可逆地抑制辣根过氧化物酶。
工作浓度: 结合物的工作浓度取决于应用和底物。
以下浓度应作为指导:
- 斑点印迹法:50 mU/ml
- 免疫分析:25 mU/ml
- Western 印迹法:50 mU/ml
工作液: 其他试剂和溶液的制备
包装说明书中的表格描述了工作液的制备。体积设计用于 10 x 10 cm 的滤膜。如果使用较大的滤膜,则必须放大体积。对于可重现结果,使用前将所有溶液调节至室温。
注意: 不要使用叠氮化物来稳定抑制微生物生长的溶液,因为叠氮化物会不可逆地抑制辣根过氧化物酶。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- Lumi-LightPLUS Luminol/Enhancer Solution
- Lumi-LightPLUS Stable Peroxide Solution
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
Serum-Induced Differentiation of Glioblastoma Neurospheres Leads to Enhanced Migration/Invasion Capacity That Is Associated with Increased MMP9
Joseph JV, et al.
PLoS ONE (2015)
Hana Cernecka et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 385(9), 875-882 (2012-06-13)
β(3)-Adrenoceptors are a promising drug target for the treatment of urinary bladder dysfunction, but knowledge about their expression at the protein level and their functional role is limited, partly due to a lack of well validated tools. As many antibodies
Ataxia telangiectasia mutated (ATM) inhibition transforms human mammary gland epithelial cells
Mandriota SJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(17), 13092-13106 (2010)
Maria Samata et al.
Cell, 182(1), 127-144 (2020-06-06)
Before zygotic genome activation (ZGA), the quiescent genome undergoes reprogramming to transition into the transcriptionally active state. However, the mechanisms underlying euchromatin establishment during early embryogenesis remain poorly understood. Here, we show that histone H4 lysine 16 acetylation (H4K16ac) is
Thioredoxin-1 protects against androgen receptor-induced redox vulnerability in castration-resistant prostate cancer
Samaranayake GJ, et al.
Nature Communications, 8(1), 1204-1204 (2017)