Merck
11271164001
Roche
白细胞介素-2,小鼠 (mIL-2)
recombinant (E. coli)
别名:
mIL-2, 小鼠白介素-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
生物源
mouse
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
>95% (SDS-PAGE)
形狀
solution
效力
<0.5 ng/mL EC50
分子量
17,200 Da
包裝
pkg of 10,000 U (5 μg, 1 ml)
製造商/商標名
Roche
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
技術
inhibition assay: suitable
雜質
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... Il2(16183)
一般說明
内容物: 10,000 U/mL PBS 和 1 mg/mL BSA 溶液,通过 0.2 μm 孔径滤膜过滤
白细胞介素-2(IL-2,也称为 T 细胞生长因子,TCGF)是一种由凝集素或抗原激活 T 细胞产生的淋巴因子。起重要角色免疫调节作用。该因子最初通过其促进活化 T 细胞长期体外增殖的能力而被鉴定。它还促进细胞毒性 T 细胞、自然杀伤 (NK) 细胞和淋巴因子激活的杀伤 (LAK) 细胞的生成和增殖。IL-2 也诱导其他淋巴因子,如干扰素-γ和 B 细胞生长因子 (BCGF-1)。
重组白细胞介素-2,小鼠 (mIL-2),在 大肠杆菌中生产 ,并通过标准色谱方法纯化。
特異性
小鼠 IL-2 对小鼠细胞有效,但对人体细胞无效。
應用
重组鼠 IL-2 在 大肠埃希菌中生产 ,并表现出以下特性:
  • 支持鼠 CTLL 细胞(鼠 T 细胞系)的生长,但不支持人 T 细胞的生长。
  • 强烈抑制重组人 IL-2 与小鼠应答细胞的结合。
  • 弱抑制与人应答细胞的结合。
  • 与人 IL-2 具有相同的生物学和免疫学活性。
  • 是在小鼠模型中广泛研究 IL-2 的药理学和生理学活性的方便工具。
  • 用于刺激小鼠 T 细胞
品質
内毒素级别 :<0.1 EU/μg(LAL 试验),<10 EU/mL(LAL 试验)
序列
一条多肽链(149 个氨基酸),与天然小鼠 IL-2 相同,但未糖基化。糖基化对生物活性不是必需的。
链长 149 AA
單位定義
EC 50 定义:支持 CTLL-2 细胞半数最大刺激细胞增殖(XTT 裂解)所需的 mIL-2 量(1 U =≤0.5 ng).
準備報告
工作液: 用 PBS 或含 1 mg/mL BSA [或 HSA(人血清 alburnin)] 或 1%-10% 血清 (v/v) 的培养基稀释浓缩 IL-2 溶液 (10,000 U/mL)。
储存条件(工作液):-15-25°C
注意: 避免反复冻融。
其他說明
比活度/EC 50 : 2 x 10 6 U/mg,0.5 ng/mL(hIL-2,NIBSC,首个国际标准品,86/504),至少保证与指定标准品具有相同的比活度 (EC 50 )。
:本品的生物活性在不同的体外应用中可能有所不同。确定特定应用的最佳浓度范围。
EC 50 定义/单位定义 :支持 CTLL-2 细胞 (1 U = 0.5 ng) 半数最大刺激细胞增殖(XTT 裂解)所需的 mIL-2 量。
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
访问文档库
James Lee et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 506, 83-96 (2008-12-27)
In comparison to human T cells, efficient retroviral gene transfer and subsequent expansion of murine primary T cells is more difficult to achieve. Herein, we describe an optimized gene transfer protocol utilizing an ecotropic viral vector to transduce primary murine
Bergren W Crute et al.
Frontiers in immunology, 11, 592329-592329 (2020-11-17)
Among the areas of most impactful recent progress in immunology is the discovery of inhibitory receptors and the subsequent translation of this knowledge to the clinic. Although the original and canonical member of this family is FcγRIIB, more recent studies
Massimo Martinelli et al.
iScience, 26(1), 105860-105860 (2023-01-13)
The RNA-binding protein Pcbp2 is widely expressed in the innate and adaptive immune systems and is essential for mouse development. To determine whether Pcbp2 is required for CD4+ T cell development and function, we derived mice with conditional Pcbp2 deletion in
Anastasiia Kalinina et al.
STAR protocols, 2(1), 100368-100368 (2021-03-23)
Adoptive transfer therapy has great potential to treat diseases such as cancer as well as autoimmune and infectious diseases. Identification of chain-centric T cell receptors (TCRs) with the dominant-active antigen-specific α-chains (TCRα) can significantly improve the efficacy of adoptive cell therapy
Tae Joon Won et al.
Cellular signalling, 27(6), 1246-1252 (2015-03-13)
Small ubiquitin-like modifier (SUMO) 2 is a small protein that controls the activity and stability of other proteins by SUMOylation. In this study, T cell-specific SUMO2 overexpressing transgenic mice were generated to study the effect of SUMO2 on T lymphocytes.