Merck
所有图片(5)
主要文件
ZSR240RLTK
Milli-Q
Milli-Q® SR 240L纯水系统套件
greener alternative
Pure RO water production station with two 3.5 L SQ Switch Tanks and SQ Gravity Valve
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
AC/DC输入
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
产品线
Milli-Q® SQ 2Series
制造商/商品名称
Milli-Q®
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
参数
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
16 kg operating weight (35.3 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
60 L/day max. usage
9 kg operating weight (19.8 lb)
系统高度
50.3 cm (19.8 in.)
系统宽度
39.2 cm (15.4 in.)
system depth
22 cm (8.7 in.)
输入
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
输出
product water quality: type 3 water (RO water)
环保替代产品分类
一般描述
如需了解Milli-Q® SQ 2系列纯水系统是如何工作的及大致情况,请浏览产品概述页面
Milli-Q® SR 240L纯水系统制备RO反渗纯水输入2个可转移的SQ Switch 3.5 L水箱。通过重力阀可直接从SQ Switch水箱底座处取用RO水。
只要在自来水源附近放置该RO制水站,在实验室或大楼内任意带有电源插座的地方摆放超纯取水模块,就能从活动水源——可移动的Switch水箱制取超纯水,解决任意布局实验室的用水需求。安装方式灵活,可随实验室发展需求随时轻松地调整和扩展用水。
双水箱配置适合超纯水需求较大的大型实验室。
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
特点和优势
Milli-Q® SR 240L纯水系统是Milli-Q® SQ 2系列的6种预设配置之一。模块化设计让用户能够自由配置水机,并随实验室需求发展灵活调整。RO水制水站的特点:
  • 配备大流量RO滤芯(流速高达42 L/h),可快速制备新鲜的RO纯水注满可移动的3.5L Switch水箱(仅需6分钟);RO水回收回路节省50%废水;RO膜自动冲洗维持高性能
  • 配置紧凑,并提供自助安装手册和视频,方便在实验室任意适合位置运行系统,并能根据需要移动位置
  • 无限扩展,1个RO纯水制水站可供给多个不限地点的Milli-Q® SQ 200超纯取水模块。支持在节约预算的前提下扩展实验室用水活动
  • 更换滤芯只需简单的旋转&锁紧操作,适合个人独立维护,节省运行成本
  • 尺寸小巧、节水节能,支持实验室可持续发展
  • 结合自由安放的Milli-Q® SQ 200超纯取水模块后,有更多优势:
  • 手调取水臂简单易用,即使新用户或未经培训的用户也能轻松以不同流速取用超纯水,取水速度可从逐滴取水至1.6 L/min
  • 彩色LED直观标示可靠的18.2 MΩ·cm电阻率超纯水(1级),内置光氧化紫外灯减少TOC
  • 可移动的SQ Switch水箱设计,不论身处实验室内外都能随时随地制取新鲜超纯水
组分
所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
该货号包含:
  • RO纯水制水站
  • 1个Milli-Q® SQ Switch 3.5 L水箱
  • 1个SQ重力阀
该货号不包含:
  • SQPAK滤芯
  • 适配当地电网的电源线
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
实验方案
观看教学视频并下载 Milli-Q® SQ 2 系列实验室纯水系统用户手册。您将快速掌握,并立即投入使用。在线购买系统、配件、纯化柱和服务。
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
相关内容
探索全新的超纯水获取体验现在,任何带有插座的实验台均能获取新鲜的 18.2 MΩ.cm 超纯水。品质稳健操作简单外形紧凑支持扩展绿色替代产品线上购买
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.