推荐产品
AC/DC 輸入
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
品質等級
產品線
Milli-Q® HR
特點
Ionic rejection by RO: 95 - 99%
Organic rejection by RO: ≥ 99% for MW ≥ 200
包裝
pkg of 1 unit
參數
1200 L/day max. usage
60 L/hr flow rate
60 L/hr make-up flow rate
91 kg operating weight (201 lb)
高度 × 寬度 × 直徑
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
輸入
potable tap water
輸出
product water quality: type 3 water (RO water)
傅導性
(95% ionic rejection (99% particulates rejection))
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Milli-Q® HR 7060系统是一种高通量标准纯水溶液,可以可靠地满足单个实验室或整个研究机构对反渗透(RO,3型)纯水 – 的各种需求。该系统可从饮用水中生产高达1200 L/天的实验室级水。该系统适用于氯含量较低的供水。Milli-Q® HR 7000 系列系统可以集成到中央系统中,从而对系统本身以及外部纯水取水回路中的所有参数进行全面控制。 这些中央系统嵌入了我们独特的MyMilli-Q™ Remote Care远程监控和服务功能,作为Milli-Q®服务的扩展。这种数字服务使您可以安全地远程管理系统,从而支持实验室’的最佳生产力。
應用
Milli-Q® HR 7000系统生产的RO/3型水非常适合您所有的实验室纯水需求,例如玻璃器皿冲洗,加热或超声浴以及基本试剂的制备。它可以提供仪器,包括洗碗机、高压灭菌器、湿度和环境室、制冰机。也可以提供Milli-Q超纯水纯化系统。 它还可以为 Milli-Q® 超纯水净化系统供水。
特點和優勢
- 提高可持续性并降低运行成本,使您的设施更加高效、环保且具有成本效益。
- 卓越的人体工程学设计,使维护工作更加快捷方便。
- Progard® 预处理纯化柱可有效去除自来水中的颗粒、游离氯和胶体。
- 交互式触摸屏配有实用向导,便于操作和维护。
- 现代化的数据管理功能可提高数据的访问性和追溯性。
- MyMilli-Q™ 远程护理监控和服务功能。
- 配备E.R.A® (进化拒绝调整)专利技术,为您节约水、时间和金钱。它自动评估进水质量,以产生恒定的流速并优化水回收率(介于45% 至 75% 之间)。
- 与 SDS 500 存储、保护和取水系统兼容,实现高存储和取水流量的可能性。
成分
- 所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
- 该货号不包括随时间推移安装和正确操作水纯化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。
- 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证所购产品。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
法律資訊
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
相关内容
Experience efficient Milli-Q® HR 7000 Central RO Water Purification Systems. A more sustainable high-flow pure water system with versatile configurations and modern control. Advanced RO technology saves water. Online monitoring gives peace of mind. Request information now!