Unfortunately, these vessels do not have a liquid level gauge option.
推荐产品
物料
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
质量水平
参数
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
高度
254 mm
~10 in.
配件
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
运输
ambient
一般描述
分配压力罐用来存放液体,如果压力罐连接了外部压力源,那么其中液体便可通过Millipore加压过滤器得以过滤。便携式容器有 5、10、20 L 和 1 加仑的容量。 压力罐符合 ASME-UM 规范要求
-密封盖用凸轮锁定手柄锁固
-排气后可高温高压灭菌。
-释压阀、压力计和软管接头均符合辅件规范要求。
-辅件密封盖可保证压力罐在真空环境下使用。
压力罐
XX6700P01 分配压力罐,1 加仑
XX6700P05 分配压力罐,5 L
XX6700P10 分配压力罐,10 L
XX6700P20 分配压力罐,20 L
替换部件
6976 罐盖,凸轮锁6977 出口汲取管,5 L 罐6978 出口汲取管,10 L 罐
6979 出口汲取管,20 L 罐
XX6700059 O 形环,氟橡胶
AXX6700104 异径弯头,1/4 in. NPTF 至 M
YY1301009 1/4 in. NPT 插头,不锈钢
配件
TP0001326 PTFE 胶带 12.5mm x 6.6m 卷
XX6700030 能快速松开的管嘴 & 接头,1/4 in. NPTM
XX6700034 3 m PVC 管,内径 9.5 mm
XX6700035 压力用管,内径 1/2 in.
XX67000PK 压力罐附件套件
XX6700125 六角管嘴,1/4 in. NPTM 51 mm,不锈钢
XX6700L11 转接头,M,1/4 in. NPT至1/4-1/2 in. 内径
XX6700L15 压力计,1/4 in. ASME
XX6700L24 通气/释压阀,7 bar,ASME
XX6700L55 泡点测试设备
YY1301015 压力表,0–7 barYY2029348 球阀,1/4英寸 NPTF,不锈钢
-密封盖用凸轮锁定手柄锁固
-排气后可高温高压灭菌。
-释压阀、压力计和软管接头均符合辅件规范要求。
-辅件密封盖可保证压力罐在真空环境下使用。
压力罐
XX6700P01 分配压力罐,1 加仑
XX6700P05 分配压力罐,5 L
XX6700P10 分配压力罐,10 L
XX6700P20 分配压力罐,20 L
替换部件
6976 罐盖,凸轮锁6977 出口汲取管,5 L 罐6978 出口汲取管,10 L 罐
6979 出口汲取管,20 L 罐
XX6700059 O 形环,氟橡胶
AXX6700104 异径弯头,1/4 in. NPTF 至 M
YY1301009 1/4 in. NPT 插头,不锈钢
配件
TP0001326 PTFE 胶带 12.5mm x 6.6m 卷
XX6700030 能快速松开的管嘴 & 接头,1/4 in. NPTM
XX6700034 3 m PVC 管,内径 9.5 mm
XX6700035 压力用管,内径 1/2 in.
XX67000PK 压力罐附件套件
XX6700125 六角管嘴,1/4 in. NPTM 51 mm,不锈钢
XX6700L11 转接头,M,1/4 in. NPT至1/4-1/2 in. 内径
XX6700L15 压力计,1/4 in. ASME
XX6700L24 通气/释压阀,7 bar,ASME
XX6700L55 泡点测试设备
YY1301015 压力表,0–7 barYY2029348 球阀,1/4英寸 NPTF,不锈钢
应用
样品制备用换膜过滤器配件。
实验方案
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
-
Wondering if these vessels have a liquid level guage option?
1 answer-