材料
silicone seal
stainless steel
品質等級
參數
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
技術
pressure filtration: suitable
高度
2.7 cm
直徑
7.6 cm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
13.8 cm2
接頭
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting
應用
filtration
相容性
for use with In-Line Stainless Steel Filter Holder
運輸包裝
ambient
一般說明
应用范围:
直列式不锈钢过滤器支架,通常用于在入口压力为20至700 bar的条件下过滤气体或液体。 压差取决于所使用的过滤器类型。 所有过滤器支架都可以通过高压灭菌(有25 mm和47 mm两种尺寸)。
过滤器支架XX4404700配有背压支撑筛网。如果使用PTFE涂层的支撑筛网(XX4404702和XX4404704),则可在原位和过滤器一起进行高压灭菌。
-XX4204709、XX4304701、XX4404703、5614和00907P是过滤器支架XX4404700的替换零件。
过滤器支架XX4504700可以配备上游过滤器支撑筛网XX4504704,用于过滤器的反压保护。
-XX4504704、XX4504705、XX4504710、XX4504713和XX45047RK是过滤器支架XX4504700的替换零件。
25mm SS过滤器支架的替换零件可以套件的形式获得(目录号XX45025RK),其中包括:(3) 个不锈钢六角螺钉、(3) 个经LCR处理的丁晴O形环(2-018)、(1) 个不锈钢支撑网、(1) 把Allen 扳手
直列式不锈钢过滤器支架,通常用于在入口压力为20至700 bar的条件下过滤气体或液体。 压差取决于所使用的过滤器类型。 所有过滤器支架都可以通过高压灭菌(有25 mm和47 mm两种尺寸)。
过滤器支架XX4404700配有背压支撑筛网。如果使用PTFE涂层的支撑筛网(XX4404702和XX4404704),则可在原位和过滤器一起进行高压灭菌。
-XX4204709、XX4304701、XX4404703、5614和00907P是过滤器支架XX4404700的替换零件。
过滤器支架XX4504700可以配备上游过滤器支撑筛网XX4504704,用于过滤器的反压保护。
-XX4504704、XX4504705、XX4504710、XX4504713和XX45047RK是过滤器支架XX4504700的替换零件。
25mm SS过滤器支架的替换零件可以套件的形式获得(目录号XX45025RK),其中包括:(3) 个不锈钢六角螺钉、(3) 个经LCR处理的丁晴O形环(2-018)、(1) 个不锈钢支撑网、(1) 把Allen 扳手
應用
过滤器支架,47 mm,不锈钢
原則
压力
Yun Long Xue et al.
Nature communications, 11(1), 1461-1461 (2020-03-21)
Polymer crosslinking imbues chemical stability to thin films at the expense of lower molecular transportation rates. Here in this work we deployed molecular dynamics simulations to optimise the selection of crosslinking compounds that overcome this trade-off relationship. We validated these