文件
XX4304700
Millipore
在线过滤器支架 47 mm
In-Line Filter Holder 47mm
别名:
47 mm Filter Holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
Nylon knob(s) (for hand)
polypropylene (filled)
silicone seal
品質等級
參數
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
70 °C max. temp. at 5.5 bar
技術
pressure filtration: suitable
長度
12 cm
直徑
7.6 cm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
13.8 cm2
預濾器直徑
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
接頭
inlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT inlet fitting
outlet connector for 6-9.5 mm I.D. flexible tubing
1/4 in. female NPT outlet fitting
應用
filtration
相容性
for use with In-Line Filter Holder
運輸包裝
ambient
一般說明
在线过滤器支架通常用于通过压力过滤使在线液体或气体超净。只需打开外壳即可更换过滤器,而不会干扰连接的管道。
特征 & 优点:
•两端易于安装的阶梯式软管倒钩连接
• 大号,易于抓握的手动旋钮
目录号 描述
XX4304700在线过滤器支架47 mm
更换部件
XX1104715支撑筛网,47 mm,聚丙烯
XX4304701 O形圈(2-131),硅胶
Xx4304704软管适配器,1/4 in. NPTF至5/16 in.ID,聚丙烯
XX4304705手动旋钮
附件
XX4304702 O形圈,(2-131),氟橡胶
XX4304707不锈钢支撑网,47 mm
XX6200006P过滤钳,钝端,不锈钢
XX6700034 3米PVC管,内径9.5 mm