主要文件
XX42V19TD-M
Millipore
Retentate Diaphragm Valves Polypropylene
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151800
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
物料
PTFE diaphragm
polypropylene
制造商/商品名称
Pellicon®
配件
3/4 in. sanitary clamp (polypropylene)
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany