主要文件
XX42PMINI
Millipore
Pellicon ®小型盒式支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151800
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
物料
316L stainless steel
质量水平
制造商/商品名称
Pellicon®
参数
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
宽度
11.4 cm (4.5 in.)
深度
14 cm (5.5 in.)
重量
5 kg (11 lb)
配件
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
一般描述
Pellicon® Mini迷你型膜包夹具,简单的设计使工艺开发和小规模药物生产更加简单和高效。
Pellicon® 迷你型夹具可同时运行1至3个Pellicon® 2 迷你型或Pellicon® 3膜包。用小扭力扳手紧固卫生夹具,夹具的两块板manifold plate(用于液体进出膜包)和end plate(用于密封膜包)会夹紧膜包。
迷你型夹具适合工艺开发和小批量药物生产。
特点和优势
Pellicon®迷你型膜包夹具专用于工艺开发和小规模制药生产。
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.