主要文件
XX42P0K80
Millipore
Pellicon®不锈钢支架组件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
价格与库存信息目前不能提供
材料
316 stainless steel assembly
品質等級
包裝
1 ea of
參數
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
長度 × 高度 × 寬度
28 cm (11 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.)
重量
24 kg (52 lb)
一般說明
Pellicon®不锈钢支架组件
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany