主要文件
XX42P0060
Millipore
Pellicon®盒式标准亚克力支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151800
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
Pellicon®
质量水平
参数
120 mL min. working volume
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig)
高度
25.4 cm (10 in.)
长度
28 cm (11 in.)
宽度
19 cm (7.6 in.)
重量
11 kg (24 lb)
配件
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange
一般描述
Pellicon®亚克力标准膜包夹具是理想的多功能桌面型膜包夹具,同时适合微滤和超滤切向流过滤。
Pellicon®亚克力标准膜包夹具,适用Pellicon® 2超滤膜包
应用
以下物质的浓缩、脱氧或缓冲液交换:
  • 蛋白质溶液
  • 多糖溶液
  • 病毒悬浮液
以下物质的捕获、清洗或澄清:
  • 细胞培养物和裂解产物
  • 胶体悬浮液
  • 病毒培养物
特点和优势
  • 先进的无空隙膜可以解决任何分离挑战
  • 短流道实现更高的通量和分离度
  • 提供流道配置选择,便于进行工艺优化
  • 快速、可预测、可放大
  • 确实的线性放大能力,从实验室规模到数千升的工业规模
  • 分离度更高、收率更好、优良的耐反压性
  • Ultracel膜是微孔基底支撑的复合材料膜,是一种性能优良的无缺陷膜
优势
  • 线性放大能力:单个Pellicon®亚克力夹具的过滤面积可线性放大10倍(注意:放大时需要提高泵流量)。
  • 产物回收率高:因为截留体积小。
  • 利用现有设备即可:提供连接现有蠕动泵的所有组件(泵不提供)。另外有替换的接头和泵可供选择,用于改变系统性能。
  • 灵活的生产规模:可根据需要过滤1至500L料液,数分钟至数小时完成。
法律信息
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany