主要文件
XX4004700
Millipore
不锈钢压力过滤器支架,47 mm,100 mL
Stainless Steel Pressure Filter Holder, 47mm, 100mL
别名:
Pressure Filter Holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
产品XX4004700监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
fluoroelastomer A seal
silicone stopper
stainless steel adapter (for tubing)
stainless steel barrels
stainless steel base
stainless steel cap (for top)
stainless steel support screen(s) (for filter)
质量水平
参数
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
技术
pressure filtration: suitable
高度
29.2 cm , 100mL holder
53.3 cm , 340mL holder
直径
7 cm
过滤器直径
47 mm
过滤面积
11.3 cm2
配件
9.5 mm (3/8 in.) inlet hose connector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
应用
filtration
相容性
for use with Stainless Steel Pressure Filter Holder
运输
ambient
一般描述
这些过滤器支架非常适合对批量液体进行超清洁或灭菌。圆柱形桶可容纳 100 mL(或 340 mL)液体,通过外部施加的气压通过支撑在支架底座上的合适过滤器进行过滤。
特点 & 优点:
•过滤器支架具有可容纳 100 mL(或 340 mL)液体以进行批量过滤的储液器
•可高压灭菌,并带有膜以进行无菌过滤
应用:
批量过滤
应用
不锈钢压力过滤器支架,47mm,100mL
原理
压力