主要文件
XX2504735
Millipore
真空过滤歧管
3-place, stainless steel, for simultaneous filtration of three samples
别名:
真空过滤装置, 3 位歧管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
anodized aluminum handle
stainless steel body
stainless steel connector (for hose)
stainless steel plug (for pipe)
stainless steel support (for filter holder)
stainless steel valve (3-way)
灭菌适用性
autoclavable compatible
包装
pkg of 1 unit
高度
15.2 cm (6 in.)
长度
45.1 cm
宽度
15.2 cm
重量
5 kg
输入
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
配件
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
应用
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
运输
ambient
一般描述
该真空过滤歧管支持同时过滤三份液体样品。它包含三个不锈钢过滤器支架,每个支架出口上安装标准8号穿孔塞子。该歧管连接单个真空源,每个过滤站配备单独的控制阀,可独立操作。该真空过滤歧管确保样品完整性,最大程度减少样品间的交叉污染。
应用
真空过滤歧管用于液压油污染监控。它们确保样品完整性(sample integrity ),最大程度减少样品间的交叉污染。
特点和优势
  • 将三个过滤器支架连接至一个真空源
  • 每个真空过滤站使用一个单独的控制阀
制备说明
灭菌方法
121°C下高压灭菌