主要文件
UFC205024
Millipore
Amicon® Ultra离心超滤管,50 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
别名:
离心浓缩器,50 kDa 截留分子量,2 mL样品体积
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Amicon®
包装
pkg of 24 pkg
制造商/商品名称
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
参数
2 mL sample volume
技术
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
长度
119.7 mm
直径
15.9 mm
过滤面积
1 cm2
工作体积
≤2 mL
2 mL
孔径
50 kDa MWCO
环保替代产品分类
运输
ambient
一般描述
带Ultracel® 50,000 Dalton分子量截止过滤器的Amicon® Ultra-2 mL离心装置提供快速超滤和高倍浓缩能力,可轻松从稀释和复杂的样品基质中回收浓缩液。例如,1 mg/ml初始浓度的BSA(67 kDa)通常截留97%。
垂直设计和有效的膜表面积提供了快速的样品处理,高样品回收率(通常大于90%的稀起始溶液),以及50倍浓度的处理能力。垂直设计最大限度地减少了溶质极化和随后的膜污染,过滤装置中的物理永停点可防止纺丝干燥和潜在的样品损失。收集滤液后,通过一个方便的反旋步骤,可以有效地回收浓缩样品(保留物)。
该装置可在摆动斗中旋转,也可在定角转子中旋转。Amicon® Ultra-2 mL设备未经消毒,仅供一次使用。Amicon® Ultra 2 mL过滤器采用垂直膜设计和反向旋转,可在短旋转时间内提供最高回收率。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
应用
  • 采用截留分子量为 50,000 道尔顿的 Ultracel ®膜进行超滤。
  • 浓缩含有抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品。
  • 纯化在组织培养提取物或细胞裂解液中发现的大分子成分。
  • 引物去除、PCR清理、从反应混合物中去除连接物或大分子标记,以及在HPLC之前去除蛋白质。
  • 脱盐,缓冲液更换和蛋白质透析。
  • 体积排阻和蛋白质分离。
特点和优势
  • Ultracel®再生纤维素滤膜配有50 kDa NMWCO,其保留物回收率超过90%
  • 2 mL浓缩至15-70 μL
  • 98%的样品回收率
  • 快速处理时间:10至30分钟旋转时间
  • 工程化永停点
  • 反向旋转能力提供一致的回收率
联系
替代品:4224
外形
色码:透明
法律信息
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
本页内容讨论了使用超滤膜进行蛋白样品制备的原理和优势。应用包括溶剂置换、蛋白样品浓缩或纯化。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
相关内容
浓缩你的蛋白质,别失去它。使用Amicon® Ultra过滤器进行浓缩,能可靠回收蛋白质。