主要文件
SYMBXTC01
Millipore
Steritest® Symbio连接线延长线
With tri-clover clamp, for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
别名:
泵连接线
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151818
NACRES:
NB.79
价格与库存信息目前不能提供
物料
PVC cable(s) (Connection)
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包装
pkg of 1 kit
制造商/商品名称
Steritest®
输入
pharmaceutical(s)
应用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
运输
ambient
一般描述
Steritest® Symbio连接电缆延长线与Tri-Clover夹是Steritest® Symbio LFH和FLEX泵的配件。
应用
放置在没有孔的隔离台上时,Steritest® Symbio连接电缆扩展与T型夹用于连接Steritest® Symbio LFH或FLEX泵到通信集线器。
法律信息
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany