主要文件
SYMBDTL03
Millipore
Steritest® Symbio完整排水托盘
For 3 canisters, ISL pump
别名:
出口
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151818
NACRES:
NB.13
物料
316L stainless steel (Drain Tray Support)
EPDM rubber seal
Agency
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
制造商/商品名称
Steritest®
应用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio Pump
运输
ambient
一般描述
Steritest® Symbio完整排水托盘包括不锈钢罐支架,塑料流体收集器和密封。该托盘设计用于3容器和ISL泵。Steritest® Symbio泵经过优化,可在隔离器内进行方便的无菌测试。
应用
Steritest® Symbio完整排水托盘是Steritest® Symbio ISL泵配件,用于简化您的工作流程并提高无菌测试期间的安全性。
法律信息
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany