Merck
所有图片(4)
主要文件
SYMBBTH01
Millipore
Steritest® Symbio瓶支架(篮子和支撑杆)
for use with Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
别名:
瓶支座
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151818
NACRES:
NB.79
价格与库存信息目前不能提供
物料
316L stainless steel container (316 L)
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
制造商/商品名称
Steritest®
输入
pharmaceutical(s)
应用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio pump
运输
ambient
一般描述
Steritest® Symbio瓶架符合人体工学,位于泵头周围,便于在有限的空间环境中使用。瓶架包括篮子和支撑杆。瓶架篮的高度和方向可根据需要进行调整。
应用
Steritest® Symbio瓶架是Steritest® Symbio泵的配件,用于在无菌测试期间放置瓶子。
法律信息
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany