主要文件
SX1243F
Supelco
硫酸 溶液
别名:
Sulfuric acid solution, normality
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352322
Agency
traceable to NIST
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
产品规格
Tolerance: ±0.00010N
分析说明
Color Limit: "10 max."
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg