主要文件
SX0650
Supelco
Sodium Molybdate, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Sodium Molybdate, Dihydrate, Disodium Molybdate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MoNa2O4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
241.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-551-7
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
meets USP/NF
方案
99.5-103.0%
表单
powder
颜色
white
pH值(酸碱度)
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C
溶解性
840 g/L
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
痕量阳离子
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
运输
ambient
储存温度
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
应用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析说明
Ammonium (NH4)0.001% maxAssay99.5-103.0%Chloride (Cl)0.005% maxColorWhiteFormPowderHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSulfate (SO4)0.015% maxpH of a 5% solution at 25°C7.0-10.5
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1