agency
traceable to NIST
品質等級
蒸汽壓力
3 mmHg ( 37 °C)
pH值
14 (20 °C in H2O)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
一般說明
Sodium hydroxide solution (5.0N)
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1