主要文件
SX0300
Sigma-Aldrich
Sodium Azide
别名:
Azium
登录查看公司和协议定价
About This Item
表单
crystals
沸点
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
溶解性
408 g/L
储存温度
room temp
应用
Practical
分析说明
Assay:97% min
Color:Off-white to light yellow
Form:Crystals
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials